Learn More
DWK Life Sciences Measuring Pipette, from Soda-lime Glass, Class B, Type 3, amber diffusion print
Graduated pipettes are used to absorb different quantities of liquid and to deliver them in the same or in different sizes.
Brand:  DWK Life Sciences 243440103
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 View more versions of this product
Product Code. 15231959
  • 114.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab
03-08-2020
Add to basket
Description
Description
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Messpipetten erlauben es, unterschiedliche Flüssigkeitsmengen aufzunehmen und in gleichen oder auch in verschieden großen Teilen abzugeben. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse B. Die Skala ist braun und die Bezifferung erfolgt von oben nach unten.
  • Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts
  • Bezifferung von oben nach unten (Nullpunkt oben)
  • Mit Wattestopfende
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Specifications
Specifications
ja
Yes
Accurate Measurement and Decanting of Liquids; Volumetric Measurement; Absorption and Delivery of Partial Quantities of Liquids
± 0.01 mL