Learn More
DWK Life Sciences Messpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse B, Typ 3, braune Diffusionsfarbe, Vollablauf, Nullpunkt oben, mit Strichteilung und Wattestopfende
Messpipetten dienen zur Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und diese in gleichen oder auch in verschieden großen Teilen abzugeben.
Marke: DWK Life Sciences 243441605
77.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.26400kg
Beschreibung
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Messpipetten erlauben es, unterschiedliche Flüssigkeitsmengen aufzunehmen und in gleichen oder auch in verschieden großen Teilen abzugeben. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse B. Die Skala ist braun und die Bezifferung erfolgt von oben nach unten.- Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts
- Bezifferung von oben nach unten (Nullpunkt oben)
- Mit Wattestopfende
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
ja | |
Genaue Messung und Dekantierung von Flüssigkeiten; volumetrische Messung; Aufnahme und Dosierung von Flüssigkeitsteilmengen | |
±0,015 mL | |
2 mL |
Kalknatronglas | |
12/Packung | |
schwarz | |
360 mm |