Learn More
DWK Life Sciences Messpipette, aus Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, Typ 3, braune Diffusionsfarbe, Vollablauf, Nullpunkt oben, mit Hauptpunkte-Ringteilung und Wattestopfende, mit Konformitätsbescheinigung und Chargenzertifikat
Messpipetten dienen zur Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und diese in gleichen oder auch in verschieden großen Teilen abzugeben.
Marke: DWK Life Sciences 243451109
107.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.27600kg
Beschreibung
Pipetten dienen zum genauen Abmessen und Umfüllen von Flüssigkeiten. Messpipetten erlauben es, unterschiedliche Flüssigkeitsmengen aufzunehmen und in gleichen oder auch in verschieden großen Teilen abzugeben. Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) für + 20 °C Bezugstemperatur. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei eichfähigen Pipetten den Fehlergrenzen der Deutschen Eichordnung sowie ISO und DIN. Die Pipetten sind aus Kalk-Soda-Glas gefertigt und entsprechend der Klasse AS, Wartezeit 15 Sekunden. Die braune Skala ist mit Hauptpunkte-Ringteilung versehen und die Bezifferung erfolgt von oben nach unten. Pipetten, die über die Genauigkeitsklasse AS und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.- Die Justierung erfolgt auf Ablauf (Ex) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Deutlich kürzere Wartezeit durch den Schnellablauf im Vergleich zu Klasse A
- Der Vollablauf ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen und Abgabe des gesamten Inhalts
- Bezifferung von oben nach unten (Nullpunkt oben)
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares braunes Druckbild
- Mit Hauptpunkte-Ringteilung
- Mit Wattestopfende
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse AS
Spezifikation
ja | |
Genaue Messung und Dekantierung von Flüssigkeiten; volumetrische Messung; Aufnahme und Dosierung von Flüssigkeitsteilmengen | |
±0,007 ml | |
1 ml |
Kalknatronglas | |
12/Packung | |
gelb | |
360 mm |