Learn More
Buerkle™ Industrieller Messbecher mit geschlossenem Griff
Artikelnummer. 16606563 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16606563 5000 ml 1 Stück
16696553 1.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16606563 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 72045000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der leichte und handliche Messbecher aus Polypropylen eignet sich für industrielle Anwendungen.
Der Messbecher verfügt über zwei Messskalen, die transparent geprägt sind und eine blaue Beschriftung tragen. Mit ergonomischem Griff, erhältlich in geschlossener Ausführung für besondere Stabilität oder mit offenem Griff zum platzsparenden Stapeln. Der Messbecher besteht aus Polypropylen und ist daher äußerst beständig gegen Säuren, Basen und Chemikalien.
  • PP, transparent
  • Mit geprägtem Abschlussdruck in Blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 169.07 oz.
Höhe (metrisch) 257 mm
Durchmesser (metrisch) 204 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10.12 in.
Produkttyp Industrial Measuring Jug