Learn More
WTW™ Meßflasche mit 2x Anschlußstutzen Typ MF45/250
Artikelnummer. 10243391
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10243391 250 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10243391 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 209106
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WTW bietet eine Vielzahl von Messflaschen und Messgefäßen mit Adaptern zur Messung von BSB, Bodenatmung, Abbaubarkeit gemäß OECD 301 F, Gärtests, Biogasen und vielem mehr. Alle Produkte wurden für die entsprechende Anwendung getestet und gewährleisten somit genaue Messergebnisse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Respirometrie