Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermaler Mikromessstreifen
Artikelnummer. 11750899
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
138° bis 154 °C
40° bis 46 °C
71 bis 88 °C
93° bis 110 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11750899
Marke: Thermographic Measurements Ltd M04MTHERG1C01P1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Thermographic™ Microstrip Thermal für Messungen zeigt die aktuelle Temperatur an. Die Microstrip Indikatoren können je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
  • Wärmeempfindlicher Microstrip zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Dezent
  • Irreversibel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 0.15 in.
Höhe (metrisch) 4 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 11 mm
Material Polyester Film, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Modell Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 40°C to 46°C Range 1
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 7 g
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 0.43 in.
Beschreibung Thermax 4-level Temperature Indicator Micro Strip 40°C to 46°C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 120 °F
Max. Temperatur (metrisch) 46 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 105°F
Min. Temperatur (metrisch) 40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 105°F to 120°F
Temperaturbereich (metrisch) 40° bis 46 °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 40°C, 42°C, 44°C, 46°C