Learn More
Thermographic Measurements Ltd MIKRO-STREIFEN 46-60°C
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
46° bis 60 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranz: 29-99ºC (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.43 Zoll |
| Länge (metrisch) | 11 mm |
| Material | Polyester, Acrylklebstoff |
| Messzeit | 2 bis 5 s |
| Modell | Bioblock 4-level Irrevesible Indicator |
| Thermometerfüllung | Wachs-Schmelz-Technologie |
| Gewicht (metrisch) | 7 g |
| Mehr anzeigen |