Learn More
TMC Hallcrest™ Measurements Heizkapsel
Artikelnummer. 11767218
Change view
Click to view available options
Display:
-17 °C
-2 °C
-8 °C
9 °C
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Display unitSize
11767218 9 °C 100 Stück
11717218 -8 °C 100 Stück
11737218 -2 °C 100 Stück
11707218 -17 °C 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11767218 Lieferant TMC Hallcrest™ Lieferanten-Nr. M01KTHE009C01X1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Bieten Sie eine irreversible Identifizierung bei Problemen mit der Temperaturregelung. Die TMC Hallcrest™ Temperaturanzeigen für die Kühlprüfung können für den Transport und die Lagerung von Waren verwendet werden.
  • Bestätigung, dass die Temperaturen nicht überschritten wurden.
  • Die Farbe wird blau, wenn die Temperatur erreicht ist.
  • Einfach anzuwenden und abzulesen.
  • Selbstklebend.
  • Verfügbare Temperaturen zwischen -17 und 20 °C.
  • Genau auf +/- 1 °C
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 0.23 Zoll
Tiefe (metrisch) 6 mm
Einwegprodukt Ja
Material PVC
Breite (angloamerikanisch) 1,25 in.
Produkttyp Temperaturindikator
Genauigkeit ±1 °C
Display 9 °C
Breite (metrisch) 32 mm