Learn More
BINDER™ Messung der Luftwechselrate
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern Serie FED
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gemäß ASTM D5374
- Definition und Protokoll nach Umgebungstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Messung der Luftwechselrate – gemäß ASTM D5374, Definition und Protokoll gemäß Umgebungstemperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie FED |
| Typ | Messung der Luftwechselrate |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Air Exchange Measurement |