Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME8C NT Membranvakuumpumpe für Trockenchemie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10059592
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Stromstärke:
3 A
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10059592
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20734200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VACUUBRAND Chemie-Membranpumpen verfügen über Fluorpolymer-Durchflusswege für die chemische Beständigkeit. Ein typisches Wartungsintervall liegt bei deutlich mehr als 15,000 Betriebsstunden.
Mit ihrem ölfreien und flüsterleisten Betrieb ist die VACUUBRAND Membranpumpe aus Aluminium für viele Anwendungen im Labor und Betrieb ideal, da sie kaum Wartung erfordert. Membranen haben besonders lange Lebensdauer und verschließen den Antriebsraum aus der Pumpkammer hermetisch, um mechanische Teile vor Korrosion zu schützen. Die hohe Leistung der Pumpen wird durch das hohe Pumpenkammervolumen im Vergleich zum minimalen Totraum erzielt. Hochflexible FKM Doppelmembranen mit Gewebeverstärkung sorgen für eine extrem lange Membranlebensdauer. Die Pumpen arbeiten absolut ölfrei und haben keine gleitenden Komponenten im Gasweg. Im Normalbetrieb sind sie völlig abriebfrei. Neben den langen Wartungsintervallen trägt auch der fehlende Abrieb dazu bei, dass die meisten Partikelverunreinigungen, die oft in Rollen- oder Kolbenpumpen entstehen, beseitigt werden. Dies macht VACUUBRAND Membranpumpen zur richtigen Wahl für saubere Anwendungen.
  • PTFE-Sandwichmembranen und Ventile aus Perfluorelastomer oder PTFE
  • Interne Schläuche und Fittings aus PTFE/ETFE/ECTFE-Verbindungen
  • Außergewöhnliche Lebensdauer der Membran dank extrem strapazierfähigem PTFE-Sandwich-Design
  • Kopfabdeckung und Klemmscheibe aus Fluor-Verbindungen mit Stabilitätskern für unübertroffene Langzeitleistung
  • Niedrige Betriebskosten dank langer Wartungsintervalle
  • Patentiertes neues Antriebssystem für besonders leisen Betrieb mit ultraniedrigen Vibrationen (NT)
  • Patentiertes neues Ventilmontagesystem zur Vereinfachung des Wartungszugriffs (NT)
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung (NT)
  • Das neue Dichtungssystem bietet reduzierte Leckraten für ein verbessertes Endvakuum (NT).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 52.5 torr (ohne Gasballast)
PS 0.34 hp
Stromstärke 3 A
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Material ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil
Modell ME 8C NT
Geräuschpegel 45 dB (A)
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 31.5 lbs.
Gewicht (metrisch) 14.3 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 4/4.6 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 7.7 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 198.12 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 12.79 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 325.12 mm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9.56 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 243.84 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 4
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V