Learn More
Ansell™ ME107
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10,5
7,5
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
- Gute Flexibilität und Elastizität verhindern Risse.
- Chloriert, um die Oberfläche des Handschuhs zu härten und zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Zertifizierung/Konformität | EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL |
| Klassifikation | Kategorie III |
| Stulpenmaterial | Naturlatex |
| Beschreibung | Chemikalienschutz in robuster Ausführung |
| Coating Material | Naturlatex |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Nein |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Güte | Industrieausführung |
| Mehr anzeigen |