Beschreibung
Immunogen sequence: PKLAVFDLDY TLWPFWVDTH VDPPFHKSSD GTVRDRRGQD VRLYPEVPEV LKRLQSLGVP GAAASRTSEI EGANQLLELF DLFRYFVHRE IYPGSKITHF ERLQQKTGIP FSQMIFFDDE RRNIVDVSKL GVTCIHIQNG MNLQT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 88%.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MDP1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Gen | MDP1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q86V88 |
| Gen-Alias | 1810034K20Rik; AI035604; FN6PASE; fructosamine-6-phosphatase; magnesium dependent phosphatase 1; magnesium-dependent phosphatase 1; MDP1; MDP-1; RGD1311147 |
| Gensymbole | MDP1 |
| Mehr anzeigen |