missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MDP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15929774
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15929774 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15929774 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA567098

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TLSQGLETFAK AQTGPLRSSL EESPFEA Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 46%, rat 43%.

Magnesium-dependent phosphatase which may act as a tyrosine phosphatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MDP1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen MDP1
Gen-Zugriffsnummer Q86V88
Gen-Alias 1810034K20Rik; AI035604; FN6PASE; fructosamine-6-phosphatase; magnesium dependent phosphatase 1; magnesium-dependent phosphatase 1; MDP1; MDP-1; RGD1311147
Gensymbole MDP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human MDP1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107744).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 145553
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.