Learn More
MDMX Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen MDMX
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837924
Unterlagen ansehen
Proteintech
17914-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16827924
Unterlagen ansehen
Proteintech
17914-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The MDM2 protein is the primary regulator of p53 protein stability. MDMX is an MDM2-related protein that inhibits MDM2-mediated degradation of p53 via distinct associations with MDM2. The gene that encodes MDMX (also designated MDM4) is a target for amplification in maligt gliomas. ARF interacts with MDMX to sequester MDMX within the nucleolus. This sequestration of MDMX by ARF results in an increase in p53 transactivation. In addition, expression of MDMX can reverse MDM2-targeted degradation of p53 while maintaining suppression of p53 transactivation. Like MDM2, MDMX also binds p73 and stabilizes the level of p73. Therefore, in striking contrast to p53, the half-life of p73 is increased by binding to MDM2.
Spezifikation
Spezifikation
MDMX
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O15151, O35618, Q5XIN1
17248, 304798, 4194
MDMX Fusion Protein Ag12319
Primary
-20°C
MDM4
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Double minute 4 protein, HDMX, Mdm2 like p53 binding protein, MDM4, MDMX, MRP1, p53 binding protein Mdm4, Protein Mdm4, Protein Mdmx
Mdm4
IgG
Antigen Affinity Chromatography