missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MDFI Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15709911 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15709911 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15709911 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA562108

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LPNDSGHPSE LGGTRRAGNG ALGGPKAHRK LQTHPSLASQ GSKKSKSSSK STTSQIPLQA QEDCC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 67%, Rat - 72%.

MDFI is a transcription factor that negatively regulates other myogenic family proteins. Studies of the mouse homolog, I-mf, show that it interferes with myogenic factor function by masking nuclear localization signals and preventing DNA binding. Knockout mouse studies show defects in the formation of vertebrae and ribs that also involve cartilage formation in these structures. MDFI an also interfere with the DNA-binding activity of Myod family members and plays an important role in trophoblast and chondrogenic differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MDFI
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Mdfi
Gen-Zugriffsnummer Q99750
Gen-Alias I-mf; I-mfa; inhibitor of MyoD family a; MDFI; MyoD family inhibitor; myogenic repressor I-mf; RGD1560271
Gensymbole Mdfi
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human MDFI. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101208).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4188
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.