missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes MDA5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0457
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
MDA5 Synthetisches Peptid, PEP-0457, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem MDA5 überein. PEP-0457 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20337 verwendet werden.Spezifikation
64135 | |
gereinigt | |
Human MDA5 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9BYX4 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
IFIH1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |