Learn More
Lovibond™ MD200 COD set-up with reagents
Beschreibung
The Lovibond™ COD Setups allow highly sensitive and precise water testing with minimum effort. They measure the ST-COD concentration by photometric detection employing a linear relationship between absorbance and concentration.After adding the sample to a Lovibond™ COD tube test (LR, MR according to ISO 15705:2002), it is heated in the reactor for two hours at 150 °C and then analysed in the photometer.The COD Setups comprise the photometer, 25 tube tests for each of the two lower measuring ranges, a reactor for sample digestion and a vial stand.
The Lovibond™ COD Setups allow highly sensitive and precise water testing with minimum effort. They measure the ST-COD concentration by photometric detection employing a linear relationship between absorbance and concentration.
After adding the sample to a Lovibond™ COD tube test (LR, MR according to ISO 15705:2002), it is heated in the reactor for two hours at 150 °C and then analysed in the photometer.
The COD Setups comprise the photometer, 25 tube tests for each of the two lower measuring ranges, a reactor for sample digestion and a vial stand.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Photometer |
| Displaytyp | LCD |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COD |
Sicherheit und Handhabung
- MD200 Cod vario photometer, complete
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate