Learn More
Lovibond™ MD200 6-in-1 photometer kit for chlorine copper pH cyanuric acid M-alkalinity and iron
Artikelnummer. 12631735
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Photometer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12631735 Photometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12631735 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 2862102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.00 CHF
    703.19 CHF / 1 Stück
    Sparen 101.81 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MD200 6-in-1 photometer kit for chlorine copper pH cyanuric acid M-alkalinity and iron with tablet reagents 3 round vials carry case batteries and instruction manual
Versatile, compact and combination of high-quality interference filters with long-term stable LEDs as light sources in a high-precision optic results in precise measurement results at all times.
Versatile use
The MD 200 photometer can be used in almost all areas of water analysis.
Precise and low maintenance
The high-precision optics, which in addition to long-term stable LEDs as light sources, also offer high-quality interference filters, ensure precise and reproducible measurement results. In addition, these components make the photometer low-maintenance.
User friendly
The devices impress with their ease of use, ergonomic design and compact dimensions, which makes handling the devices easy and safe.
Reagents
Use long-term stable Lovibond™ reagent tablets (5-10 years guaranteed minimum durability) or Lovibond™ liquid reagents.
Spezifikation
Produkttyp Photometer
Displaytyp LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chlorine, Bromine, pH, Cyanuric Acid, M-Alkalinity and Calcium Hardness Measurement
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MD200 photometer, range mg / l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch hände gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2'- Bichinolin-4,4doacétate de calcium