Learn More
Lovibond™ MD200 3-in-1 photometer kit for chlorine pH and cyanuric acid with liquid reagents
Artikelnummer. 12601725
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Photometer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
12601725 Photometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12601725 Lieferant Lovibond™ Lieferanten-Nr. 2882002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 CHF
    630.60 CHF / 1 Stück
    Sparen 29.40 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
includes liquid and tablet reagents, 3 round vials with lids, carry case, batteries and instruction manual
Versatile, compact and: The benchtop photometer MD 200 combines high-quality interference filters with long-term stable LEDs as light sources in a high-precision optic. The result: precise measurement results at all times - no matter where you use it.
Versatile use
The MD 200 photometer can be used in almost all areas of water analysis.
Precise and low maintenance
The high-precision optics, which in addition to long-term stable LEDs as light sources, also offer high-quality interference filters, ensure precise and reproducible measurement results. In addition, these components make the photometer low-maintenance.
User friendly
The devices impress with their ease of use, ergonomic design and compact dimensions, which makes handling the devices easy and safe.
Reagents
Use long-term stable Lovibond™ reagent tablets (5-10 years guaranteed minimum durability) or Lovibond™ liquid reagents.
Spezifikation
Produkttyp Photometer
Displaytyp LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chlorine, pH and Cyanuric Acid Measurement
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MD200 photometer, range mg/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, N,N-dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,butan-2-ol