Learn More
Lovibond™ MD200 2-in-1 photometer kit for chlorine and pH
Beschreibung
Versatile, compact and combination of high-quality interference filters with long-term stable LEDs as light sources in a high-precision optic results in precise measurement results at all times.
Versatile use
The MD 200 photometer can be used in almost all areas of water analysis.
Precise and low maintenance
The high-precision optics, which in addition to long-term stable LEDs as light sources, also offer high-quality interference filters, ensure precise and reproducible measurement results. In addition, these components make the photometer low-maintenance.
User friendly
The devices impress with their ease of use, ergonomic design and compact dimensions, which makes handling the devices easy and safe.
Reagents
Use long-term stable Lovibond™ reagent tablets (5-10 years guaranteed minimum durability) or Lovibond™ liquid reagents.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Photometer |
| Displaytyp | LCD |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chlorine and pH Measurement |
Sicherheit und Handhabung
- MD200 photometer, range mg / l .
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H372-Schädigt die Organe.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch die hande gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, butan-2-ol, sulphuricacid, N,N-diethylbenzene-1,4-diammoniumsulphate