Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Dreistufige Membranpumpe, Modell MD 4 NT
Diese dreistufigen Membranpumpen sind eine ausgezeichnete Lösung für das kontinuierliche, ölfreie Pumpen von nicht korrosiven Gasen.
3015.00 CHF
Spezifikation
Max. Vakuum | 0.75 torr |
---|---|
PS | 0.34 hp |
Enthält | Manual |
Motordrehzahl | 150 to 1800 rpm |
Abmessungen (L x B x H) | 325 x 239 x 198 mm |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11940012
|
VACUUBRAND™
20736001 |
CN |
3015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11970012
|
VACUUBRAND™
20736005 |
USA |
3015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Erreicht ein ausgezeichnetes Endvakuum von 1 mbar
- Alle Teile, die mit gepumpten Gasen und Dämpfen in Kontakt kommen, bestehen aus Aluminium, Edelstahl und ausgewählten Kunststoffen und ermöglichen zahlreiche Anwendungen mit nicht-korrosiven Gasen
- Flüsterleiser und extrem vibrationsarmer Betrieb, hohe Auslaufdichte und verbesserte Leistung
- Die hochflexible, gewebeverstärkte Doppelmembran aus FKM bietet eine längere Betriebsdauer
- Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
- Hohe Durchflussrate auch nahe dem Endvakuum
- Wartungsfreies Antriebssystem sorgt für niedrige Betriebskosten
Spezifikation
0.75 torr | |
Manual | |
325 x 239 x 198 mm | |
45 dB(A) | |
16.4 kg | |
2.2/2.5 CFM | |
198.12 mm | |
Diaphragm Pump | |
4 | |
Non-Corrosive Gases | |
3 | |
230 V |
0.34 hp | |
150 to 1800 rpm | |
MD 4 NT | |
0.25 kw | |
104°F | |
50/60 Hz | |
325.12 mm | |
IP 40 | |
50°F | |
Oil-Free | |
16 psi |