Learn More
Ismatec™ MCP-Prozessantrieb
Verwenden Sie diesen Antrieb für Dosier- und Abfüllanwendungen. Die Ismatec™ MCP Prozessantriebe verfügen über eine Bajonettkupplung für 20 austauschbare Pumpenköpfe und einen geschlossenen Kreislauf für druckunabhängige Drehzahlen.
Marke: Ismatec™ ISM915A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leistungsstarke, programmierbare IP65-konforme Dosierpumpe
- Staub- und wasserdicht gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen
- Keine innere Korrosion dank versiegeltem Edelstahlgehäuse
- Prozess geeignet für Batch-Programmierfunktionen
- Mikroprozessorbasierte Steuerung
- Speicher für bis zu 4 Betriebsparametersätze
- Durchflussrate und Volumen kalibrierbar
- Fernsteuerbar über PC (RS232)
- Pumpenköpfe mit 1 bis max 24 Kanälen
- Nimmt auch keramische Kolbenpumpenköpfe auf
- 4 PC-programmierte individuelle Befehlssequenzen können in der Pumpe gespeichert werden
- Der Anwender kann die Programme mit der Pumpe als eigenständige Einheit ausführen
- Pumpen nach Antriebsdrehzahl (U/min)
- Pumpen nach Durchflussrate (ml/min)
- Werkseitig eingestellte Durchflussraten für alle verfügbaren Röhrchengrößen
- Dosierung nach Volumen (ml)
- Dosierung nach Zeit (0.1 Sek. bis 999 Stunden)
- Dosierung nach Volumen innerhalb einer voreingestellten Zeit
- Intervalldosierung nach Volumen mit einer Pause
- Intervalldosierung nach Zeit mit einer Pause
- Einstellung der Anzahl der Dosierzyklen
- Einstellung der Pausenzeit (von 0.1 Sek. bis 999 Stunden)
- Rollenrückschritte für tropffreies Dispensieren
- Umkehrbare Drehrichtung
Spezifikation
0.001 bis 3700 ml/min | |
IP 65 | |
MCP-Prozessantrieb | |
220 mm | |
155 mm | |
100 bis 230 Volt Wechselstrom |
50 bis 60 Hz | |
Progedit Software (kostenloser Download), Treiber für “LabView” Software (kostenloser Download), Fußschalter | |
Gleichstrommotor | |
260 mm | |
100 W | |
1 bis 240 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ismatec™ MCP-Prozessantrieb > MCP-Prozessantrieb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur