Learn More
Ismatec™ MCP Digitaler Prozessantrieb für Mount-Köpfe für Mikropumpen A und B
Artikelnummer. 11913824
Click to view available options
Steckertyp:
US/EU nach Bedarf
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11913824
Marke: Ismatec™ ISM918A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochleistungsantrieb, kompatibel mit allen A- oder B-Mount-Pumpenköpfen
  • Hochleistungsantrieb mit zahlreichen Funktionen
    • Fernsteuerung von Geschwindigkeit und Start/Stopp per Analogsignal; RS-232 verfügbar bei Reglo Digital- und MCP-Serienantrieben
    • Die magnetisch angetriebenen Pumpenköpfe gewährleisten eine gleichmäßige, präzise und pulsationsfreie Flüssigkeitsförderung.
    • Adapterplatte für A- oder B-Mount-Getriebeköpfe ist im Lieferumfang enthalten
  • Länderspezifisches Netzkabel im Lieferumfang des Antriebs enthalten
  • Zwei Hauptantriebspumpenarten passen zu den Antrieben (Pumpenköpfe separat erhältlich):
    • Der Hohlradpumpenkopf, der für viskose Medien und für Anwendungen mit einem bestimmten Saugheber verwendet werden kann, zeigt einen reibungslosen Betrieb bei geringem Rauschen und geringer innerer Reibung.
    • Der Saugschuh-Pumpenkopf zeigt verbesserter Pumpenleistung bei erhöhtem Differenzdruck und weniger Teilen für eine einfache Wartung. Diese Pumpenköpfe sind für höhere Temperaturbereiche geeignet und nicht für Anwendungen, die einen Saugheber erfordern.
  • Einige Modelle mit Zahnradpumpenkopf verfügen über einen internen Flüssigkeits-Bypass. Ein Flüssigkeits-Bypassventil schützt vor Entkopplung und Beschädigung durch Hochdruckansammlungen.
Spezifikation
Beschreibung ENDC-Motorgehäusetyp
Abmessungen (L x B x H) 26 x 16 x 26,2 cm
Elektrische Anforderungen 115/230 V AC, 50/60 Hz
IP-Schutzart IP 65
Enthält Adapterplatte
Motortyp 0,15 kW, 0,2 PS
Steckertyp US/EU nach Bedarf
Fernsteuerung RS232 zur Steuerung über PC (mit vielen Optionen); Drehzahlregelung (0 bis 5 oder 0 bis 10 VDC; oder 0 bis 20 oder 4 bis 20 m); Start/Stopp; Autostart; 2 Universaleingänge
Spannung 115/230 VAC
Geschwindigkeit Motor mit 60 bis 6000 U/min