missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MCM7 Mouse, Clone: MCM7/1468, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio 4176-MSM3-P0

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15910458

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

MCM7
Nuclear
MCM7/1468
Unconjugated
NP_005907
Mouse
88kDa
Protein A/G Purified
RUO
4176
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
MCM7
Recombinant human MCM7 protein fragment (aa195-319)
Raji or Ramos cells. Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
MCM7 Mouse, Clone: MCM7/1468, enQuireBio™ > 20 μg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt