Learn More
MCM5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MCM5
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11703-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11703-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is structurally very similar to the CDC46 protein from S. cerevisiae, a protein involved in the initiation of DNA replication. The encoded protein is a member of the MCM family of chromatin-binding proteins and can interact with at least two other members of this family. The encoded protein is upregulated in the transition from the G0 to G1/S phase of the cell cycle and may actively participate in cell cycle regulation.
Spezifikation
Spezifikation
MCM5
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P33992, P49718
17218, 291885, 4174
MCM5 Fusion Protein Ag2271
Primary
-20°C
MCM5
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDC46, CDC46 homolog, MCM5, P1 CDC46
Mcm5
IgG
Antigen Affinity Chromatography