Beschreibung
- Beidseitig elastisch
- Gebundene Nähte
- Mikroporöses Polypropylen-Laminat
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Universal |
| Produkttyp | Schutzhülle |
| Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Beidseitig elastisch |
| Saumtyp | Gebunden |
| Stulpenform | Elastisch |