Learn More
Lovibond™ Ersatzreagenzien für MC500, MD600 Kolorimeter: pH-Wert
Zur Verwendung mit MC500 und MD600 Mehrparameter-Kolorimeter
Marke: Lovibond™ 471040
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Rot | |
15 ml | |
Wasserqualitätsanalyse | |
6,5 bis 8,4 | |
Phenolrot | |
0.5 oz. |
7,7 | |
Flüssig | |
Mehrparameter-Kolorimeter MC500 | |
20 °C | |
Phenolrot-Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- Phenolred solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: butan-2-ol