Learn More
Cytiva MBPTrap™ HP vorgepackte Säulen
Artikelnummer. 10097924 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Flussrate:
<20 ml/min
< 4 ml/min
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Flussrate unitSize
10097924 1 x 5 ml <20 ml/min 1 Stück
10075174 5 x 1 ml < 4 ml/min 5 Stück
11500664 5 x 5 ml <20 ml/min 5 Stück
15127956 1 x 1 ml < 4 ml/min 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10097924 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28918779
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Das Ergebnis sind in konzentrierter Form und kleinen Volumina eluierte hochreine MBP-markierte rekombinante Proteine. Cytiva Life Sciences™ MBPTrap™HP vorgepackte Säulen sind mit Dextrin Sepharose™ Hochleistungsmedium vorgefüllt.
  • Vorgepackt mit Maltose-Bindungsprotein (MBP) getaggter Dextrin Sepharose.
  • Das Bindungsvermögen ist abhängig vom Fusionsprotein, kann jedoch bis zu 16 mg/ml Medium betragen
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Kompatibel mit den meisten herkömmlich verwendeten Puffern und leicht mit 0.5 M NaOH zu regenerieren
  • 1 und 5 ml-Säulen aus Polypropylen können entweder manuell mit einer Spritze oder in einem Gerät verwendet werden
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: >7
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puffer Wässriger Puffer
Produkttyp Dextrin Sepharose HP Fertigsäule
Säulenbettvolumen 1 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.62 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 1 x 5 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (metrisch) 25 mm
Flussrate <20 ml/min
Material Polypropylen
Ligandentyp Dextrin
Max. Druck 3 bar
pH-Bereich > 7
Partikelgröße 34 μm
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Säulentyp Ionenaustauschsäule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von MBP-markierten Proteinen
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MBPTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.