Learn More
MBL Volumetrics™ Rotaflo™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit PTFE-Hahn
Beschreibung
- Entsprechend ISO 385
- Mit GP Rotaflo™ Auslasshahn mit Schließelement aus PTFE – Keine Schmierung erforderlich – Kein Verklemmen durch ätzende Lösungen – Präzise Regulierung der Tropfen – Schließelement mit 3.0 mm Durchmesser
- Skala in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eingebrannt und daher besonders widerstandsfähig gegen aggressive Reinigungslösungen
- Hergestellt aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Länge (metrisch) | 857 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Umfang | Bernsteinfarben |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,1 ml |
| Typ | Rotaflo Bürette |
| Class | Klasse B |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 385 |