Learn More
MBL Volumetrics™ Bürette Klasse B, aus Borosilikat-Glas, mit genutetem Trichteroberteil
Aus Borosilikatglas. Entspricht ISO 385. Die MBL™ Bürette aus Borosilikatglas der Klasse B mit gerilltem Trichteroberteil sorgt für eine einfaches und sicheres Befüllen. Mit schmiermittelfreiem PTFE-Absperrhahn mit 1.5-mm-Bohrung. Mit Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe.
42.25 CHF - 46.55 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Enthält | Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser |
Umfang | Blau |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Toleranz | ±0,1 ml |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12134262
|
MBL
BRB077P |
50 ml |
46.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12184252
|
MBL
BRB070P |
10 ml |
42.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12035362
|
MBL
BRB075P |
25 ml |
43.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Entspricht ISO 385.Die MBL™ Bürette aus Borosilikatglas der Klasse B mit gerilltem Trichteroberteil sorgt für eine einfaches und sicheres Befüllen.Mit schmiermittelfreiem PTFE-Absperrhahn mit 1,5 mm-Bohrung.Mit Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe.
- Entspricht ISO 385
- Die Größen mit 10 ml, 25 ml und 50 ml verfügen über einen passenden Trichteransatz für eine einfachere und sicherere Befüllung.
- Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Blau | |
±0,1 ml | |
Klasse B |
Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser | |
PTFE | |
Bürette | |
ISO 385 |