Learn More
MBL™ Glaspipetten mit zwei Markierungen, Klasse AS
Artikelnummer. 12590076
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
± 0.05 ml
±0.008 ml
±0.01 ml
±0.015 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
Packungsgröße:
2 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Toleranz unitSize
12590076 20 ml ±0.03 ml 2 Stück
12524877 100 ml ±0.08 ml 2 Stück
12580076 10 ml ±0.02 ml 2 Stück
12550076 1 ml ±0.008 ml 2 Stück
12500086 25 ml ±0.03 ml 2 Stück
12510086 50 ml ± 0.05 ml 2 Stück
12560076 2 ml ±0.01 ml 2 Stück
12570076 5 ml ±0.015 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12590076 Lieferant MBL Lieferanten-Nr. PRA630AS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Kalknatronglas mit robustem, verstärktem Spitzen und permanenter Bernsteinfarbe. Die MBL™ Glaspipetten mit zwei Markierungen der Klasse AS entsprechen ISO 648 und DIN 12691 und sind mit einem Chargencode bedruckt, der auf ein Chargenzertifikat zum Download hinweist. Mit Sicherheitssaugbalg oben auf dem Pipettenröhrchen.
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12691
  • Auf Volumenabgabe kalibriert
  • Mit Chargencode für herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
  • Klasse AS mit +5 s Wartezeit
  • Mit einem Sicherheitsbalg auf der Spitze des Pipettenröhrchens
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit robusten, eingearbeiteten Düsen und nicht verblassender Bernsteinfarbe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 2/Pckg.
Toleranz ±0.03 ml
Volumen (metrisch) 20 ml
Typ Pipette