Learn More
IMHOFF SEDIMENTATION CONE 40ML .
Zur Bestimmung der Sedimentmenge in Abwässern oder Industrieabfällen
Marke: MBL CRF530
209.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
- Entspricht DIN 12672
- Graduierungen bis zur Kapazitätsgrenze bei 1000 ml
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
DIN 12672 | |
Bestimmung der Sedimentmengen in Abwasser oder Industrieabfällen | |
1/Packung |
1000 mL | |
Ja | |
Sedimentiergefäß |