Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse B
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
±0,1 ml
±0.015 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.15 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 648 und DIN 12690
- Auf Volumenabgabe kalibriert
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, verhindert Bruchschäden
- Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, in das Glas eindiffundiert und daher mit hoher chemischer Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 648, DIN 12690 |
| Klasse | Klasse B |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Menge | 5/Pckg. |
| Toleranz | ±0.06 ml |
| Farbe | Gelb |
| Volumen (metrisch) | 20 ml |
| Mehr anzeigen |