Learn More
Invitrogen™ MBL Oligomer Human ELISA-Kit
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
Beschreibung
MBL2 ist ein kalziumabhängiges Lektin, das an der angeborenen Immunabwehr beteiligt ist. Es bindet Mannose, Fucose und N-Acetylglucosamin an verschiedene Mikroorganismen und aktiviert den Lektin-Komplementweg. Es bindet sich auch an spät-apoptotische Zellen, sowie an apoptotische Blebs und an nekrotische Zellen, aber nicht an früh-apoptotische Zellen, was deren Aufnahme durch Makrophagen erleichtert. MBL2 kann DNA binden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P11226 |
| Assay-Bereich | 40 bis 0 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 6 pg/ml |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 4153 |
| Gensymbol | MBL2 |
| Interassay-VK | < 10% |
| Mehr anzeigen |