missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBL™ Serologische Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 4
Aus Kalknatronglas mit robusten geprägten Strahlen
Marke: MBL PRA846S
27.31 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Kalibriert auf Abgabe von jeder Graduierungslinie bis zum Nullpunkt am Strahl, wobei der letzte Tropfen durch Ausblasen abgegeben wird
- Die verstärkten Saugenden eignen sich für Stopfen aus Baumwollwatte
- Graduierungen in permanenter Bernsteinfarbe
Spezifikation
ISO 835 | |
Ja | |
5/Pckg. | |
10 ml |
Kalknatronglas | |
0.1 ml | |
± 0.1 ml | |
Serologische Pipette |