missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MBL™ Serologische Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 4

Aus Kalknatronglas mit robusten geprägten Strahlen

Marke:  MBL PRA844S

26.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.19000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12464741

  • 27.90 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Kalibriert auf Abgabe von jeder Graduierungslinie bis zum Nullpunkt am Strahl, wobei der letzte Tropfen durch Ausblasen abgegeben wird
  • Die verstärkten Saugenden eignen sich für Stopfen aus Baumwollwatte
  • Graduierungen in permanenter Bernsteinfarbe
Spezifikation

Spezifikation

ISO 835
Ja
5/Pckg.
5 mL
Kalknatronglas
0.05 ml
± 0.05 ml
Serologische Pipette
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote