Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse B, Typ 1
Die Graduierung in permanenter Bernsteinfarbe erleichtert das Abmessen von Flüssigkeiten. MBL™ Glaspipetten der Klasse B mit Graduierung lassen sich dank der Nullmarkierung an der Oberseite (Typ 1) einfach ablesen.
Marke: MBL PRA762B
20.62 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 835
- Kalibriert für eine Volumenabgabe von der Null oben bis zu jeder Graduierungslinie hinunter bis zur Schulter
- Graduierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit robusten, eingearbeiteten Düsen
Spezifikation
Volumenabgabe | |
Kalknatronglas | |
0.02 ml | |
±0.01 ml | |
2 mL |
ISO 835 | |
Ja | |
5 Pckg. | |
Schwarz | |
Messpipette |