Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 1
Für hochgenaues Pipettieren. MBL™ Pipetten der Klasse AS, Typ 1 aus Kalknatronglas sind mit Graduierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen. Bei Pipetten des Typs 1 befindet sich die Nullmarkierung an der Oberseite der Pipette.
Marke: MBL PRA778AS
25.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21936" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 835
- Kalibriert für eine Volumenabgabe von der Null oben bis zu jeder Graduierungslinie hinunter bis zur Schulter
- Graduierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die beständig gegen aggressive Reinigungslösungen ist
- Jede Pipette ist für eine Volumenabgabe mit einer Wartezeit von +5 s kalibriert
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteten Düsen, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
Spezifikation
Ja | |
Kalknatronglas | |
0.1 ml | |
Grün | |
Pipette |
ISO 835 | |
Ja | |
±0.10 ml | |
25 mL |