Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 1, mit Zertifikat
Aus Kalknatronglas mit geprägten Strahlen
Marke:  MBL PRA780ASWC
24.42 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.06000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12597127
  • 25.70 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
    • Kalibriert auf Abgabe von Null am oberen Rand bis zu jeder beliebigen Graduierungslinie an der Schulter
    • Jede Pipette ist so kalibriert, dass sie mit einer Wartezeit von +5 s abgibt
    • Lieferung mit Kalibrierzertifikat über die tatsächlich abgegebene Menge und die Rückführbarkeit auf nationale Normen
    • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten
    • Graduierungen in permanente Bernsteinfarbe, die auch aggressiven Waschlösungen standhalten
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Kalknatronglas
0.01 ml
1 ml
ISO 835
Ja
± 0.007 ml
Pipette