Learn More
MBL™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS, Typ 1, mit Zertifikat
Aus Kalknatronglas mit geprägten Strahlen
Marke: MBL PRA788ASWC
52.77 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Kalibriert auf Abgabe von Null am oberen Rand bis zu jeder beliebigen Graduierungslinie an der Schulter
- Jede Pipette ist so kalibriert, dass sie mit einer Wartezeit von +5 s abgibt
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat über die tatsächlich abgegebene Menge und die Rückführbarkeit auf nationale Normen
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten
- Graduierungen in permanente Bernsteinfarbe, die auch aggressiven Waschlösungen standhalten
Spezifikation
Ja | |
Kalknatronglas | |
0.1 ml | |
25 mL |
ISO 835 | |
Ja | |
± 0.1 ml | |
Pipette |