Learn More
MBL™ Klare Flaschen aus Kalknatronglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 4796-2
- Lieferung mit Polyethylen-Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 69 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 10/Pckg. |
| Standard-Konusverbindung | 19/26 |
| Höhe (metrisch) | 131 mm |