Learn More
MBL™ Bernsteinfarbene Flaschen aus Kalknatronglas
Artikelnummer. 15798047
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15798047
Marke: MBL SBA106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien
  • Entspricht ISO 4796-2
  • Braune Flaschen aus Kalknatronglas mit geschliffenem Hals
  • UV-Absorption bis 500 nm
  • Lieferung mit Polyethylen-Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Durchmesser (angloamerikanisch) 85 mm
Material Kalknatronglas
Menge 10/Pckg.
Standard-Konusverbindung 24/29
Höhe (metrisch) 163 mm