Learn More
MBD, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 413540010
Additional Details : CAS : 33984-50-8 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10015810
  • 108.00 CHF / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 8
Chemische Identifikatoren
33984-50-8
300.26
4-4-methoxybenzylamino-7-nitrobenzofurazan, 4-4-methoxybenzylamino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, mbd, 7-p-methoxybenzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro, benzofurazan, 4-p-methoxybenzyl amino-7-nitro, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
N-[(4-Methoxyphenyl)Methyl]-4-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol-7-Amin
C14H12N4O4
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
99555
COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C3=NON=C23)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
MBD
Glasflasche
176.0°C to 180.0°C
33984-50-8
C14H12N4O4
IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
N-[(4-Methoxyphenyl)Methyl]-4-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol-7-Amin
99555
Pulver
Authentic
Orange bis Braun
1g
97.5% min. (HPLC)
4-4-methoxybenzylamino-7-nitrobenzofurazan, 4-4-methoxybenzylamino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, mbd, 7-p-methoxybenzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro, benzofurazan, 4-p-methoxybenzyl amino-7-nitro, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C3=NON=C23)[N+](=O)[O-]
300.26
300.26
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation