Learn More
Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen: 200 μl, abgeschrägt, Maxymum Recovery
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
20000 Stück
960 Stück
Description
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
- Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
- Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
- Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
- Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 1 bis 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Abgeschrägt, Maxymum Recovery, Geringe Retention, Universal |
| Verpackung | Gestapelte Gestelle; 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kt. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Produktlinie | Maximale Rückgewinnung |
| Show More |