Learn More
Axygen™ 200 μl-Universal-Pipettenspitzen: 200 μl, abgeschrägt, Maxymum Recovery
Artikelnummer. 12561358 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Format:
Großpackung
Racks
Packungsgröße:
1000 Stück
20000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 12561358
Marke: Axygen™ T200CL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipetten geeignet
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Die Spitzen mit einer weiten Bohröffnung von 0.062 in. (1.52 mm) sind ideal zum Pipettieren viskoser Materialien, genomischer DNA oder empfindlicher Zellkulturen
  • Graduierungen ermöglichen eine visuelle Bestätigung des Pipettenziehvolumens
  • Vorsterilisierte Spitzen werden mit einem Elektronenstrahl bestrahlt, um den Produktabbau zu verhindern
  • Durch die Reinraum-Fertigungsumgebung sind die Produkte zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
  • Maxymum Recovery ermöglicht eine vollständige Rückgewinnung wertvoller Proben und spart teure Reagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Durchsichtig
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, DNA und PCR-Inhibitoren
Format Großpackung
Spitzenform Abgeschrägt, Maxymum Recovery, Geringe Retention
Verpackung Großpackung; 1.000 Spitzen/Packung, 20 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Produktlinie Maximale Rückgewinnung
Material Polypropylen