Learn More
Thermo Scientific™ Datenausgabezubehör für Klimakammern und Inkubatoren
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Integrieren Sie Thermo Scientific™ Zubehör für die Datenausgabe für Ihre Umweltkammer oder Ihren Inkubator, um Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Diagrammpapier für Einzel- oder Doppelstift-Datenschreiber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
| Beleuchtung | LED |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | Datenschreiber und Papier |
| Installation | Vom Kunden zu installieren |