Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000 Wasserbad-Orbitalschüttler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Kombinieren Sie eine kontrollierte Wasserbadtemperatur und eine orbitale Schüttelbewegung mit dem Thermo Scientific™ MaxQ™ 7000 Wasserbad-Orbitalschüttler. Diese orbitalen Tisch-Wasserbadschüttler können große Geltabletts problemlos in einer übergroßen Badkammer aufnehmen und verfügen über ein leicht zugängliches Ablaufsystem, das sich an der Vorderseite des Schranks befindet. Die Geräte eignen sich ideal für Zellkultur, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Diagnostiktests und viele andere Applikationen.
- Der MaxQ 7000 lässt sich dank seines Ablaufsystems an der Vorderseite und seiner Schnellkupplungen leicht leeren und desinfizieren
- Zwei Schikaneböden minimieren Spritzer und Turbulenzen in der Kammer
- Edelstahl- oder Plexiglas™-Abdeckung minimiert Verdampfung und Wärmeverluste
- Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 90 °C bei Verwendung von Edelstahlabdeckungen
- Überwachung und Regelung des Kammer-Temperaturbereichs mit ±0,2 °C Genauigkeit bei 37 °C in der Flasche
- Gleichzeitige Anzeige von Drehzahl, Laufzeit und Temperatur auf drei separaten Displays
- Dreifach-Exzenterantrieb sorgt auch bei großen Beschickungsmengen und hohen Drehzahlen für gleichmäßige Schüttelbewegungen; ermöglicht 24-Stunden-Dauerbetrieb
- Das leicht zugängliche Ablaufsystem mit Schnellkupplung an der Gerätevorderseite ermöglicht ein bequemes Entleeren und Desinfizieren des Systems
- Alarmfunktion bei niedrigem Wasserstand
- Optionale Kühlschlange vergrößert den Applikationsbereich auf Anwendungen bei Raumtemperatur bis unterhalb Raumtemperatur
- Passendes 11 × 13″ Tablar muss separat bestellt werden
Analoges Modell:
- Variable Drehzahl von 40 bis 400 U/min, gesteuert über ein durch einen exakten herkömmlichen Drehzahlmesser überwachten Drehknopf
- Präzise Drehzahleinstellung durch integrierten Drehzahlmesser
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung zwischen 1 und 60 min.
Digitales Modell:
- Drehzahlbereich: 15 bis 500 U/min, ±1 U/min
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 h oder von 0,1 bis 999 min.
- Bei Drehzahlabweichungen von ±10 % der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
- Visuelle/akustische Signale warnen bei Temperaturabweichungen und niedrigem Wasserstand; bei einer Temperaturabweichung von ±1 °C vom Sollwert wird die Wärmezufuhr unterbrochen
- Drehzahl-Kalibrierung kann vom Benutzer mit Hilfe eines Handdrehzahlmessers selbst durchgeführt werden
- Automatische Umwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/visueller Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
- Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Wartungsfreier elektronischer bürstenloser DC-Motor
- Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr bei gleichzeitiger Beibehaltung der eingestellten Parameter
Bestellinformationen:
Bestellen Sie für ein komplettes System Tablare und Klammern (separat erhältlich)
Erfordert:
- Universaltablar (ohne Befestigungsklammern) oder
- Spezialtablar (mit vorinstallierten Klammern)
- Klemmen
Empfohlen für:
- Bakteriensuspensionen
- Zellkultur
- Diagnostiktests
- Extraktionsschritte
- Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
- Hybridisierung
- Löslichkeitsstudien
- Färben und Entfärben
- Waschschritte
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 1,27 cm (0,5 in.) |
| Tragkraft (metrisch) | 15,9 kg |
| Drehzahlbereich | 15 bis 500 U/min, ±1 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 240 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 240 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 65 °C |
| Produkttyp | Tisch-Orbitalschüttler mit Wasserbad und Inkubation |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 35 lb. |
| Zertifizierung/Konformität | CE, cUL, UL |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 41 bis 140 °F |
| Mehr anzeigen |