Learn More
Thermo Scientific™ Maximal-Rückgewinnungs-Verdünnungsmittel
Maximieren Sie die Gewinnung Ihrer Mikroorganismen mit einer schützenden und isotonischen Verdünnungslösung in praktischen, gebrauchsfertigen Röhrchen.
147.00 CHF - 219.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Maximal-Rückgewinnungs-Verdünnungsmittel |
---|---|
Füllvolumen | 9 mL |
Produktcode | Marke | Menge | Füllvolumen | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Füllvolumen | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13275799
|
Thermo Scientific™
TV5016D |
50/Pckg. | 9 mL | Deutschland |
147.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12703596
|
Thermo Scientific™
EB0348D |
100/Pk. | 9 mL | Scotland |
219.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Halten Sie die Lebensfähigkeit aufrecht und maximieren Sie die Rückgewinnung von Mikroorganismen mit dem Thermo Scientific™ Maximum Recovery-Verdünnungsmittel zum Schutz und zur Isotonisation . Maximum Recovery-Verdünnungsmittel kombiniert die schützende Wirkung des Peptons in der Verdünnungslösung1 Mit der osmotischen Unterstützung physiologischer Kochsalzlösung1,2.
Die isotonische Festigkeit der Verdünnungslösung ermöglicht die Rückgewinnung von Organismen aus unterschiedlichen Quellen, welche in destilliertem Wasser oder wässrigen Suspensionen geschädigt werden könnten.
Die niedrige Peptonkonzentration verursacht keine Multiplikation der Organismen innerhalb von 1 bis 2 Stunden nach Verdünnung der Probe.
Verfahren:
1. GebenSie 10 g der Testprobe in einen sterilen Mischbecher oder einen sterilen Kunststoffbeutel.
2. Fügen Sie 90 ml steriles Maximum Recovery Verdünnungsmittel hinzu.
3. Betreiben Sie den Mischer entsprechend seiner Geschwindigkeit so lange, bis er eine Gesamtdrehzahl 15,000 von bis 20,000 Umdrehungen erreicht. Alternativ können Sie für 2 Minuten einen peristaltischen Mischer (Stomacher) verwenden.
4. Innerhalb von 15 Minuten 1 ml des Mazerats in 9 ml des sterilen Verdünnungsmittels geben gut vermischen (10-1 Verdünnung).
5. Bereiten Sie zusätzliche Dezimalverdünnungen auf die gleiche Weise vor.
6. Aseptisch 1 ml jeder Verdünnung der ursprünglichen Suspension doppelt in die Mitte einer Schale geben.
7. Bereiten Sie Ausgießplatten mit dem Medium Ihrer Wahl vor.
8. Lassen Sie den Agar erstarren und inkubieren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Maximal-Rückgewinnungs-Verdünnungsmittel | |
9 mL |
Für In-vitro-Diagnostik.