Learn More
Thermo Scientific™ MaxiMix™ I Vortex-Mischer
Artikelnummer. p-4531120 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Spannung:
230V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13453726
Marke: Thermo Scientific™ M1671033Q
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der kompakte Thermo Scientific MaxiMix I Vortex-Mischer gewährleistet schnelles, gleichförmiges Vermischen im Dauerbetrieb oder im Tipp-Modus.
Der kompakte Thermo Scientific MaxiMix I Vortex-Mischer gewährleistet schnelles, gleichförmiges Vermischen im Dauerbetrieb oder im Tipp-Modus.
Ideal für enzymatische und RIA-Assays, allgemeines Vermischen in Teströhrchen, biochemische Assays, virale Verdünnungsreihen, Präzipitation-Assays, Vortexen von Zellsuspensionen und Gewebeprobenvermischung. Hervorragend geeignet für einzelne und mehrere Röhrchen und kleine Flaschen mit geschlossenen Deckeln.
Eigenschaften:
  • Gleichzeitiges Vermischen von bis zu vier Reagenzgläsern
  • EIN/AUS-Drucktaster auf der Oberseite
  • Variieren Sie das Vortexen durch einfaches Ändern des Drucks des Röhrchens gegen die Gummi-Oberseite
  • Haltbares weißes Kunststoffgehäuse – widerstandsfähig gegenüber Säuren und Alkalien
  • Aluminiumguss-Sockel mit Saugnapf-Gummifüßen für maximale Stabilität
  • Kompakte Bauweise, Schaumgummi-Oberfläche mit 4″ (10,2 cm) Durchmesser
Im Lieferumfang enthalten:
  • Ein zusätzliches Schaumstoffoberteil (12-814-1)
  • Dreiadriges Stromkabel mit Stecker
Empfohlen für:
  • Enzymatische und RIA-Assays
  • Allgemeine Reagenzglasmischung
  • Biochemische Assays und Ausfälltests
  • Vortexen von Zellsuspensionen
  • Mischen von Gewebeproben
  • Virale Verdünnungsvorbereitungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 3000rpm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230V
Stromstärke 0,3 A
Produkttyp Mischer
Zertifizierung/Konformität CE, EPA, Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Frequenz 50/60Hz
Material Cast Aluminum Base, Foam Platform
Abmessungen (L x B x H) 5,5 in. x 5,5 in. x 4,2 in., 13,9 cm x 13,9 cm x 10,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,2 in.
Höhe (metrisch) 10.6cm
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Länge (metrisch) 13.9cm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Breite (metrisch) 13.9cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 3,5 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1,5 kg
Reglertyp Drucktaste zum Ein- und Ausschalten
Modell MaxiMix I Vortex-Mischer
Anzahl Positionen 4
Betriebsmodi Touch, Dauerbetrieb
Gewährleistung und Service 90 Tage (Arbeit), 1 Jahr (Teile und Arbeit)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.