Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA-Synthese-Kit
Artikelnummer. 15767526 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Kit only
Kit with dsDNase
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
20 Reaktionen
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Anzahl Reaktionen Packungsgröße
15767526 Kit only 20 Reaktionen 20 Reaktionen
10338179 Kit only 20 Reaktionen 20 Reaktionen
10430470 Kit only 100 Reaktionen -
15264071 Kit with dsDNase 20 Reaktionen 20 Reaktionen
15235146 Kit with dsDNase 100 Reaktionen 100 Reaktionen
15797526 Kit with dsDNase 100 Reaktionen 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15767526 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K1651
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Synthetisieren Sie lange cDNAs mit bis zu 20 kb bei erhöhten Temperaturen (bis zu 65 °C) mit diesem Komplettsystem für eine hocheffiziente Synthese von Erststrang-cDNA.
Beim Maxima H Minus Erststrang-cDNA-Synthese-Kit† handelt es sich um ein Komplettsystem für die hocheffiziente Synthese von Erststrang-cDNA. Im Kit ist Maxima H Minus Reverse Transkriptase (RT) enthalten – ein leistungsstarkes Enzym, das durch In-vitro-Evolution von M-MuLV RT hergestellt wird. Das Enzym zeichnet sich durch die höchste Thermostabilität unter den M-MuLV RT-Derivaten aus und hat keine RNase H-Aktivität. Das Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit ermöglicht die Synthese von langen cDNAs bis 20 kb bei erhöhten Temperaturen (bis 65 °C) und übertrifft die Fähigkeit anderer Systeme zur Herstellung von Volllängen-cDNA. Durch höhere Syntheseraten kann die Reaktion in 30 Minuten abgeschlossen werden.
Das neue Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit mit dsDNase bietet einen wesentlich vereinfachten Arbeitsablauf, der aus der Beseitigung genomischer DNA und der cDNA-Synthese ein Ein-Röhrchen-Verfahren macht. Das Kit enthält eine neuartige, Doppelstrang-spezifische DNase (dsDNase), die entwickelt wurde, um kontaminierende genomische DNA aus RNA-Präparaten innerhalb von 2 Minuten zu entfernen, ohne die Qualität oder Menge der RNA zu beeinträchtigen. Durch die hochspezifische dsDNase-Aktivität in Bezug auf doppelsträngige DNA wird sichergestellt, dass einsträngige DNA (wie cDNA und Primer) nicht gespalten wird und mit dsDNase behandelte RNA direkt zur reversen Transkription zugegeben werden kann.
Besondere Eigenschaften
  • Integrierter Schritt zur Genom-DNA-Entfernung
  • Höhere Reaktionstemperatur – der erste Strang der cDNA kann innerhalb des Temperaturbereichs von 42 bis 65 °C synthetisiert werden
  • Hohe Ausbeute an Erststrang-cDNA in voller Länge – mit RNA-Templates bis zu 20 kb
  • Flexibles Priming – Oligo(dT)18-, Random-Hexamer- oder genspezifische Primer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Maxima H Minus Erststrang-cDNA-Synthesekit enthält Maxima H Minus Enzymmischung (einschließlich Maxima H Minus Reverse Transkriptase und RiboLock RNase-Inhibitor), Oligo(dT)18 und Random-Hexamer-Primer, 5X RT Puffer, dNTP-Mix und nukleasefreies Wasser.
Bei -20 °C lagern.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Hoch
Reaktionsgeschwindigkeit 30 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C bis 55 °C
Menge Each
Reverse Transkriptase Maxima H Minus
Ribonuklease-H-Aktivität Keine
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Endprodukttyp Erststrang-cDNA
Anzahl Reaktionen 20 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis 20 kb
Ausgangsmaterial RNA
Enthält Kit only